Przejdź do
ABE490
Przeciwciało anty-NSD2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Nuclear SET domain-containing protein 2, NSD2, Histone-lysine N-methyltransferase NSD2, Multiple myeloma SET domain-containing protein, MMSET, Protein trithorax-5 and Wolf-Hirschhorn syndrome candidate 1 protein, WHSC1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki30 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1620,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
-
1620,00 zł
Przewidywany termin wysyłki30 października 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... WHSC1(7468)
General description
Jądrowe białko zawierające domenę SET 2 (NSD2) jest również nazywane N-metylotransferazą histonowo-lizynową NSD2, białkiem zawierającym domenę SET szpiczaka mnogiego (MMSET), białkiem trithorax-5 i białkiem kandydującym 1 zespołu Wolfa-Hirschhorna (WHSC1). NSD2 jest metylotransferazą histonową, która działa na histon H3 ′Lys-27′ (H3K27me). Uważa się, że izoforma RE-IIBP jest regulatorem transkrypcji, który wykorzystuje rekrutację HADC do wiązania DNA i hamowania transkrypcji IL5. Aberracje chromosomalne WHSC1 są związane z nowotworami szpiczaka mnogiego.
~150 kDa. Uniprot opisuje 7 różnych izoform w zakresie od 30 kDa do 152 kDa
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający regionowi w pobliżu C-końca ludzkiego NSD2.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło NSD2 w ludzkich tkankach móżdżku i wzgórza.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło NSD2 w ludzkich tkankach nerek.
Analiza immunoprecypitacji: 5 µg tego przeciwciała immunoprecypitowało NSD2 z 500 µg lizatu komórek HCT-116.
Wykryj NSD za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, przeciwciała anty-NSD2 zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting, IHC i IP.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Chromatin Biology
Biochem/physiol Actions
Oczekuje się, że to przeciwciało będzie reagować krzyżowo z izoformami 1 (152 kDa), 3 (71 kDa) i 4 (66 kDa, REII-BP; białko wiążące region REII promotora IL-5) w oparciu o projekt immunogenu.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected NSD2 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA015801ABE491MABE1066
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
clone F0838, from mouse
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
technique(s)
western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200, immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
technique(s)
western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
western blot: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)