Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, rat
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... UBE3A(7337)
General description
Immunogen
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła E6AP w lizacie komórek HeLa (Talis, A. L., et al. (1998). JBC. 273:6439-6445).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała E6AP w lizacie komórek HeLa (Wynn, H. K., et al. (2000). Journal of Virology. 74(14):6408-6417).
Signaling
Signaling Neuroscience
Physical form
Preparation Note
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected E6AP in 10 µg of A431 cell lysate.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description serum, from rabbit | description affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution | description clone 10H7.1, from mouse | description from rabbit, purified by affinity chromatography |
| antibody form serum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Gene Information human ... UBE3A(7337) | Gene Information human ... UBE3A(7337) | Gene Information human ... UBE3A(7337) | Gene Information human ... UBE2A(7319) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?