Przejdź do
ABE1407
Przeciwciało przeciwko enzymowi sprzęgającemu ubikwitynę E2 A
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Ubiquitin-conjugating enzyme E2 A, RAD6 homolog A, HR6A, hHR6A, Ubiquitin carrier protein A, Ubiquitin-protein ligase A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki10 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1920,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
1920,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 grudnia 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity (predicted by homology)
primate (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... UBE2A(7319)
General description
Enzym sprzęgający ubikwitynę E2 A (EC 6.3.2.19; UniProt P49459; znany również jako hHR6A, HR6A, RAD6 homolog A, białko nośnikowe ubikwityny A) jest kodowany przez gen UBE2A (znany również jako MRXS30, MRXSN, RAD6A, UBC2) (Gene ID 7319) u człowieka. UBE2A akceptuje ubikwitynę z kompleksu E1 i katalizuje jej kowalencyjne przyłączanie do innych białek. UBE2A bierze udział w regulacji transkrypcji poprzez katalizowanie monoubikwitynacji histonu H2B Lys120 w celu utworzenia H2BK120ub1. H2BK120ub1 służy jako specyficzny sygnał dla epigenetycznej aktywacji transkrypcji, wydłużania przez polimerazę RNA II, wyciszania telomerycznego, a także jako warunek wstępny dla tworzenia H3K4me i H3K79me. In vitro, UBE2A katalizuje zarówno polubikwitynację związaną z Lys11, jak i Lys48. UBE2A jest również zaangażowany w naprawę DNA uszkodzonego przez promieniowanie UV, a aberrant UBE2A może powodować zespół upośledzenia umysłowego typu Nascimento sprzężony z chromosomem X (MRXSN).
Zaobserwowano ~17 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: W pobliżu C-końca
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający sekwencji E2 A ludzkiego enzymu sprzęgającego ubikwitynę w pobliżu C-końca.
Application
To przeciwciało przeciwko enzymowi sprzęgającemu ubikwitynę E2 A zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting do wykrywania enzymu sprzęgającego ubikwitynę E2 A.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Nuclear Receptors
Biochem/physiol Actions
Oczekuje się, że będzie reagować ze wszystkimi trzema izoformami splicingu.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Ubiquitin-conjugating enzyme E2 A in 10 µg of HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABS2203HPA051765HPA065898
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
technique(s)
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)