material
polycarbonate connector, silicone tubing
sterility
sterile; γ-irradiated
product line
NovaSeptum® SURe
feature
autoclavable
storage condition
room temperature
parameter
0.50 bar max. pressure (7.25 psi), 4-40 °C operating temperature (39-104 °F)
fitting
inlet connection (GO trigger and Silicone), outlet connection ( AseptiQuik® S HT)
application(s)
sterile sampling
General description
This product comes as a single unit with a NovaSeptum® GO trigger and connects via a High Temperature AseptiQuik® S connector. The design enable to autoclave your equipment and then connect any sampling design with an AseptiQuik® S connection. The closed design ensures your sample will be isolated from point of sample to analysis, reducing the risk of losing valuable product and maintaining the integrity of your fluid samples.
Application
Features and Benefits
- Product design ensures process integrity and a representative sample from single-use manufacturing processes
- Industry-standard aseptic connection and disconnection for easy integration into your single-use process
- Ideal for small volume sampling reducing waste of high value products
- Other container options available: bags, bottles, syringes, and conical tubes
- Stocked and ready-to-ship for fast delivery
Packaging
Preparation Note
Analysis Note
composed of materials which meet the criteria for
Biological Reactivity Testing.
These tests can be any one or a combination of the following test methods: USP <88> Class VI (in vivo), USP <87> (in vitro), ISO 10993-5 (in vitro).
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under NovaSeptum® SURe Transfer Unit
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia