Przejdź do
AP181F
Kozie przeciwciało anty-Mysie IgG, koniugat FITC, zaadsorbowany gatunek
1.3 mg/mL, Chemicon®
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
IF
Citations:
13
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1.3 mg/mL
technique(s)
immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Application
Kozie przeciwciało anty-Mysie IgG, koniugat FITC, adsorbowane gatunkowo wykrywa poziom mysich IgG i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IF.
Sugerowane rozcieńczenie dla większości zastosowań: 1:50-1:200 dla większości zastosowań.Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Biochem/physiol Actions
Mysie IgG (H+L) (absorbowane dla minimalnej reaktywności krzyżowej z białkami surowicy szczura, człowieka, bydła i konia)
STOSUNEK ABSORBANCJI FLUOROFORU DO BIAŁKA:
Izotiocyjanian fluoresceiny 10,0 ug/mg; 3,8 mola FITC na IgG
Physical form
Liofilizowany. Bufor = 0,01 M fosforan sodu, 0,25 M NaCl, pH 7,6, z .01% tiomersalem i .05% azydkiem sodu.
REKONSTYTUCJA:
Odtworzyć 0,45 mg/ml sterylnej wody destylowanej.
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany produkt w temperaturze 2-8°C przez okres do 12 miesięcy. Po rekonstytucji produkt jest stabilny przez kilka tygodni w temperaturze 2-8°C w postaci nierozcieńczonej cieczy. W celu przedłużonego przechowywania po rekonstytucji należy dodać taką samą objętość glicerolu, aby uzyskać końcowe stężenie 50% glicerolu, a następnie przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy. Należy pamiętać, że po dodaniu glicerolu stężenie białka (i soli buforowych) spadnie do połowy pierwotnego stężenia. Należy unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)