Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352207
Technique(s):
cell migration: suitable
Usage:
sufficient for 96 tests
Storage temp.:
no temp limit
Detection method:
fluorometric
Shipped in:
wet ice
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócusage
sufficient for 96 tests
Quality Segment
packaging
pkg of 1 96-well plate(s)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
cell migration: suitable
input
sample type monocyte(s)
detection method
fluorometric
shipped in
wet ice
storage temp.
no temp limit
General description
InnoCyte Monoctye Cell Migration Assay jest przeznaczony do badania wpływu różnych leków lub środków na ruchliwość monocytów lub do identyfikacji cząsteczek chemoatrakcyjnych. Test nie jest przeznaczony dla linii komórek przylegających, takich jak fibroblasty lub linie komórek guzów litych.
Biochem/physiol Actions
Test Calbiochem InnoCyte 96-Well Monoctye Cell Migration Assay jest przeznaczony do badania wpływu różnych leków lub środków na ruchliwość monocytów lub do identyfikacji cząsteczek chemoatrakcyjnych. Test nie jest przeznaczony dla linii komórek przylegających, takich jak fibroblasty lub linie komórek guzów litych. Do badania tych typów komórek należy użyć nr kat. CBA010 lub CBA017.
Preparation Note
Mieszanina do znakowania komórek: Ogrzać D-PBS i roztwór kalceiny-AM do temperatury pokojowej. Dodać 35 µl roztworu Calcein-AM do 10 ml D-PBS. Dobrze wymieszać. Uwaga: Przygotować tuż przed użyciem (patrz krok 7 szczegółowego protokołu poniżej).
Po dostarczeniu przechowywać Calcein-AM w temperaturze -20°C, a pozostałe składniki w temperaturze 4°C.
Other Notes
Cravens, P.D. 2007. Scan. J. Immunol.65, 514.
Charo, I.F., et al. 2006. N. Engl. J. Med.354, 610.
Knitscher, U., et al. 2000. Eur. J. Pharmacol.401, 259.
Turner, L., et al. 1999. Eur. J. Immunol.29, 2288.
Cross, A.K., et al. 1997. Cytokine9, 521.
Charo, I.F., et al. 2006. N. Engl. J. Med.354, 610.
Knitscher, U., et al. 2000. Eur. J. Pharmacol.401, 259.
Turner, L., et al. 1999. Eur. J. Immunol.29, 2288.
Cross, A.K., et al. 1997. Cytokine9, 521.
96-Well Monocyte Cell Migration Chamber, Black, Conical 96-Well Plate, D-PBS, Calcein-AM, and a user protocol.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?