Merck
Testy migracji i inwazji komórek
Obraz mikroskopowy testu zarysowania Cell Comb dla migracji komórek
Przerzuty nowotworowe są skumulowanym wynikiem wielu zmian w komórkach nowotworowych i ich mikrośrodowisku, które umożliwiają komórkom migrację lub inwazję zdrowej tkanki. Nasze portfolio testów migracji, inwazji, chemotaktycznych i haptotaktycznych testów w komorze Boydena umożliwia badaczom symulację warunków napotykanych przez normalne i przerzutowe komórki in vivo.
Produkty
Sortuj według istotności
Wyświetlanie 1-20 z 23
Zmień widok
Wyświetlanie 1-20 z 23
Porównaj
Numer produktu
Nazwa produktu
Opis produktu
Cennik
Wyświetlono 1-20 z 23 wyników
Strona 1 z 2
Strona 1 z 2
Testy migracji komórek
Migracja komórek ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju embrionalnego, angiogenezy, gojenia się ran, odpowiedzi immunologicznej i stanu zapalnego. Ponieważ choroba przerzutowa jest kluczowym czynnikiem prowadzącym do śmiertelności z powodu raka, zrozumienie mechanizmów migracji komórek jest niezwykle ważne w badaniach nad rakiem. Wiele testy migracji komórek wykorzystują jakościowy scratch assay lub bardziej ilościową technikę komory Boydena .
Metody komory Boydena monitorują migrację komórek w oparciu o chemotaksję i haptotaksję. Chemotaksja opisuje migrację komórek w odpowiedzi na pozakomórkowe sygnały chemiczne, podczas gdy haptotaksja opisuje migrację komórek w kierunku unieruchomionego gradientu białek macierzy pozakomórkowej (ECM).
Zarówno testy migracji chemotaksji, jak i haptotaksji QCM™ są dostępne w różnych rozmiarach porów i formatach wielodołkowych. Testy migracji QCM™ nie wymagają znakowania komórek, skrobania, płukania i liczenia, co jest związane z innymi protokołami obejmującymi znakowanie komórek kalceiną-AM.
Testy migracji komórek InnoCyte™ w formacie wielodołkowym są przeznaczone do migracji komórek chemotaksji. Test ten mierzy migrację komórek nabłonkowych, mezenchymalnych i śródbłonkowych przez pory 8 μm do warstwy podajnika przy użyciu przepuszczalnego dla komórek barwnika fluorescencyjnego.
Scratch Assay for Cell Migration
A scratch assay służy do badania migracji komórek i gojenia się ran. Test zadrapań generuje zadrapanie na powierzchni zlewającej się monowarstwy komórek, tworząc wąską szczelinę przypominającą ranę. Następnie test monitoruje migrację sąsiednich komórek do szczeliny, aż do jej wypełnienia. Nasz test zarysowań Cell Comb™ tworzy pole zarysowań o dużej gęstości, aby zmaksymalizować krawędzie rany, pozostawiając jednocześnie wystarczającą liczbę nieuszkodzonych komórek do migracji do szczeliny.
Zbliżenie płytki 96-dołkowej z każdym dołkiem zawierającym komórki HT-1080 z wyraźnym ciemniejszym okrągłym wzorem w środku. Studzienki są ułożone w dwóch rzędach po trzy.
Zbliżenie płytki 96-dołkowej z każdym dołkiem zawierającym komórki HT-1080. Studzienki są ułożone w dwóch rzędach po trzy.
Inwazja komórek HT-1080 została określona za pomocą 96-dołkowego testu inwazji komórek. Komórki NIH3T3 zostały użyte jako nieinwazyjna kontrola.
Cell Invasion Assays
Zdolność guza do degradacji składników ECM błony podstawnej i powiązanej tkanki wskazuje na potencjał przerzutowy. Nasza komora Boydena QCM™ testy inwazji komórek to wysokowydajne i czułe podejście do ilościowego określania inwazji komórek in vitro. W tym teście komórki atakują model błony podstawnej, w którym pory błony są zablokowane warstwą białek ECM, blokując nieinwazyjne komórki.
Test Chemicon® badanie wzrostu neurytów wykorzystuje technologię mikroporowatych wkładów do hodowli tkankowych Millipore®, która pozwala na przejście procesów neurytowych przez pory o średnicy 1 µm, co nie pozwala na przejście ciał komórkowych. Ten test jest zoptymalizowany dla komórek PC12.