Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μg | Przewidywany termin wysyłki02 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1910,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 października 2026Szczegóły
biological source
human
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
impurities
CONTAMINANT(S), none detected
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Gene Information
human ... ITGA5(3678)
General description
Two main protein bands corresponding to a5 (145 kD) and beta1 (120 kD) subunits are seen in silver stained 7.5%
polyacrylamide gels under nonreduced conditions. Minor protein band at the 210 kD corresponding to beta1 subunit disulfide dimmer, which is formed during electrophoresis and disappears after reduction.
Application
Function: Liposomes containing Integrin alpha5/beta1 adhere to surfaces coated with fibronectin in an RGD-dependent fashion.
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description clone mAb16, from rat | description clone M-KID2, Chemicon®, from mouse | description ascites fluid, clone BMC5, Chemicon® |
| biological source human | biological source rat | biological source mouse | biological source rat |
| form liquid | form - | form - | form - |
| impurities CONTAMINANT(S), none detected | impurities - | impurities - | impurities - |
| Gene Information human ... ITGA5(3678) | Gene Information human ... ITGA5(3678) | Gene Information human ... ITGA3(3675) | Gene Information human ... ITGA5(3678) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
ED ENV 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-93-1
9002-93-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?