Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Przewidywany termin wysyłki02 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 3570,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3570,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 października 2026Szczegóły
Quality Segment
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
activity assay: suitable
application(s)
sample preparation
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
CHEMICON Pseudopodia Purification Kit to nowatorski system zaprojektowany do specyficznej izolacji i oczyszczania białek pseudopodia z ciała komórki [Cho & Klemke, 2002]. Zestaw ten zapewnia szybki i wydajny system oczyszczania białek pseudopodia i ich odpowiedzi na różne naturalne lub syntetyczne związki, które specyficznie wpływają na mikrośrodowisko organelli pseudopodialnej, w tym procesy sygnalizacyjne, integryny lub inne receptory adhezyjne oraz unikalne produkty genowe. Zestaw ten zapewnia nowatorską metodę oczyszczania białek pseudopodia; identyfikuje tworzenie kompleksów sygnalizacyjnych w wyniku bodźców chemotaksji.
Wyłącznie do użytku badawczego; nie do użytku w procedurach diagnostycznych
Application
Cell Structure
Preparation Note
Other Notes
Western Blot Lysis Buffer - (Catalog No. 71606) 20 mL of 50 mM Tris, pH 7.4, 5 mM EDTA, 150 mM NaCl, 1% SDS
Immunoprecipitation Buffer - (Catalog No. 71601) 20 mL of 50 mM Tris, pH 7.4, 5 mM EDTA, 150 mM NaCl, 1% Triton-X-100
Cell Scrapers - (Catalog No.71603) 3 each
Forceps - (Catalog No. 10203) 1 each
Cotton Swabs - (Catalog No. 10202) 14 swabs
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description The Pseudopodia Purification Kit is a novel system designed to specifically isolate & purify extending pseudopodia proteins from the cell body. | description Caspase-9 Colorimetric Activity Assay Kits provide a simple & convenient means for assaying the activity of caspases that recognize the LEHD. | description Caspase-9 Colorimetric Activity Assay Kits provide a simple & convenient means for assaying the activity of caspases that recognize the LEHD. | description Caspase-3 Colorimetric Activity Assay Kits provide a simple & convenient means for assaying the activity of caspases that recognize the sequence DEVD. |
| manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename Chemicon® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| application(s) sample preparation | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| technique(s) activity assay: suitable | technique(s) activity assay: suitable | technique(s) activity assay: suitable | technique(s) activity assay: suitable |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?