Przejdź do
MABC209
Przeciwciało anty-MUC13, klon 2E11.1
clone 2E11.1, from mouse
Synonim(y):
Mucin-13, MUC-13, Down-regulated in colon cancer 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki29 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1750,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2E11.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
4
1750,00 zł
Przewidywany termin wysyłki29 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
2E11.1, monoclonal
species reactivity
human, rat
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MUC13(56667)
General description
Mucyna-13 (MUC-13) jest również określana jako regulowana w dół w raku okrężnicy 1 (DRCC1). MUC-13 jest nabłonkową i hemopoetyczną mucyną transmembranową, która prawdopodobnie bierze udział w sygnalizacji komórkowej. MUC-13 wykazuje wysoką ekspresję w tkankach nabłonkowych (zwłaszcza w przewodzie pokarmowym i oddechowym), a także w nerkach, jelicie cienkim, wyrostku robaczkowym i żołądku.
Zaobserwowano ~33 i ~60 kDa. Swiss-Prot opisuje masę cząsteczkową ~55 kDa W wyniku modyfikacji potranslacyjnej białko to ulega rozszczepieniu, w wyniku czego powstaje podjednostka beta (~33 kDa) i podjednostka alfa (Williams, S. J., et al. (2001). J Biol Chem. 276(21):18327-18336. Maher, D. M., et al. (2011). Mol Cancer Res. 9(5):531-537.). W niektórych lizatach komórkowych można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: To przeciwciało rozpoznaje domenę cytoplazmatyczną w podjednostce beta MUC-13.
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające cytoplazmatycznej domenie ludzkiego MUC-13.
Application
Analiza Western Blotting: 0,5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło MUC-13 w 10 µg lizatu ludzkiej tkanki nerkowej.
Analiza immunohistochemiczna: rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło MUC-13 w ludzkich tkankach biodrowych.
Wykryj mucynę za pomocą tego mysiego przeciwciała monoklonalnego, przeciwciała anty-MUC13, klonu 2E11.1 zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting i IHC (parafina).
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human small intestine tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected MUC-13 in 10 µg of human small intestine tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA045163MABC1608MABT899
description
clone 2E11.1, from mouse
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
clone 5E11, from mouse
description
clone MDA-3E1, from mouse
Gene Information
human ... MUC13(56667)
Gene Information
human ... MUC13(56667)
Gene Information
human ... MUC16(94025)
Gene Information
mouse ... Muc5B(74180)
clone
2E11.1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
5E11, monoclonal
clone
MDA-3E1, monoclonal
species reactivity
human, rat
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)