Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μg | Przewidywany termin wysyłki09 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 794,00 zł |
100 μg | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1750,00 zł |
Informacje o tej pozycji
794,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 grudnia 2026Szczegóły
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
5E11, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), proximity ligation assay: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MUC16(94025)
General description
Immunogen
Application
Analiza testu ligacji zbliżeniowej: Reprezentatywna partia wykryła Mucin-16 w aplikacji Proximity Ligation Assay (Ricardo, S., et. al. (2016). Virchows Arch. 468(6):715-22; Ricardo, S., et. al. (2015). Mol Oncol. 9(2):503-12).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła mucynę-16 w zastosowaniach immunohistochemicznych (Marcos-Silva, L., et. al. (2015). Glycobiology. 25(11):1172-82; Ricardo, S., et. al. (2015). Mol Oncol. 9(2):503-12).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła mucynę-16 w tkance surowiczego cystadenocarcinoma jajnika (dzięki uprzejmości dr Leonor David, M.D., Ph.D., IPATIMUP and Medical Faculty of the University of Porto, Portugalia).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła mucynę-16 w zastosowaniach Western Blotting (Marcos-Silva, L., et. al. (2015). Glycobiology. 25(11):1172-82).
Apoptosis & Cancer
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50-250 dilution of this antibody detected Mucin-16 in human ovarian cancer and human uterine tissues.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone 5E11, from mouse | description - | description affinity isolated antibody | description affinity isolated antibody |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone 5E11, monoclonal | clone monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
| Gene Information human ... MUC16(94025) | Gene Information human ... MUC16(94025) | Gene Information human ... MUC16(94025) | Gene Information human ... MUC16(94025) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało przeciwko mucynie-16 (CA-125), klon 5E11
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?