Przejdź do
MABC541
Przeciwciało anty-Cullin-3, klon 3A8.1
clone 3A8.1, from mouse
Synonim(y):
Transient receptor potential cation channel subfamily V member 4, TrpV4, Osm-9-like TRP channel 4, OTRPC4, Transient receptor potential protein 12, TRP12, Vanilloid receptor-like channel 2, Vanilloid receptor-like protein 2, VRL-2, Vanilloid receptor-rel
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki07 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1940,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3A8.1, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
1940,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
3A8.1, monoclonal
species reactivity
monkey, mouse
species reactivity (predicted by homology)
human (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CUL3(8452)
General description
Cullin-3 (UniProt Q13618) jest kodowany przez gen CUL3 (znany również jako PHA2E, KIAA0617) (Gene ID 8452) u człowieka. W poliubikwitynacji białek pośredniczą enzymy aktywujące ubikwitynę (E1s), enzymy sprzęgające ubikwitynę (E2s) i ligazy ubikwityny (E3s). Istnieją ligazy E3 typu palca RING, typu HECT i typu U-box. Cullin-3 należy do rodziny białek hydrofobowych, które nadają specyficzność substratową multimerycznym kompleksom ligaz ubikwityny E3 Cullin-RING (CRL), działając jako białka rusztowania. Aktywność CRL jest regulowana przez Cullin Neddylation poprzez odwracalną koniugację małego białka typu ubikwityny znanego jako białko 8 (Nedd8) wyrażane przez komórki prekursorowe neuronów. CRL oparte na Cullin-3 polegają na interakcji Cullin-3 z białkami zawierającymi domenę bric-a-brac/tramtrack/broad-complex (BTB) w celu rekrutacji celów.
Zaobserwowano ~88 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: C-końcowy
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające C-końcowemu fragmentowi ludzkiej Cullin-3.
Application
To przeciwciało anty-Cullin-3, klon 3A8.1 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting do wykrywania Cullin-3.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in mouse neuroblastoma Neuro-2a (N2a) cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Cullin-3 in 10 µg of mouse neuroblastoma Neuro-2a (N2a) cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABC554MABN748SAB5200034
description
clone 3A8.1, from mouse
description
clone 2A2.1, from mouse
description
clone 10H6, from mouse
description
clone S15-4, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
species reactivity
monkey, mouse
species reactivity
human
species reactivity
mouse
species reactivity
human, rat, mouse
Gene Information
human ... CUL3(8452)
Gene Information
human ... CUL4A(8451)
Gene Information
human ... TRPC3(7222)
Gene Information
rat ... TrpV3(497948)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
3A8.1, monoclonal
clone
2A2.1, monoclonal
clone
10H6, monoclonal
clone
S15-4, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)