Przejdź do
MABC554
Przeciwciało anty-Cullin-4A/CUL4A, klon 2A2.1
clone 2A2.1, from mouse
Synonim(y):
Cullin-4A, CUL-4A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2330,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2A2.1, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
2A2.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CUL4A(8451)
General description
Cullin-4A (UniProt Q13619; znany również jako CUL-4A) jest kodowany przez gen CUL4A (Gene ID 8451) u człowieka. W poliubikwitynacji białek pośredniczą enzymy aktywujące ubikwitynę (E1), enzymy sprzęgające ubikwitynę (E2) i ligazy ubikwityny (E3). Istnieją ligazy E3 typu RING finger (naprawdę interesujący nowy gen), typu HECT (homologiczne do C-końca E6-AP) i typu U-box. Cullin-4 należy do rodziny białek hydrofobowych, które nadają specyficzność substratową multimerycznym kompleksom ligaz ubikwityny E3 Cullin-RING (CRL), działając jako białka rusztowania. Ludzki genom koduje 8 białek cullin (CUL 1, 2, 3, 4A, 4B, 5, 7 i 9). Aktywność CRL jest regulowana przez Cullin Neddylation poprzez odwracalną koniugację małego białka typu ubikwityny znanego jako Neural precursor cell expressed developmentally down-regulated protein 8 (Nedd8). CUL4A oddziałuje z adaptorem wiążącym substrat DDB1 (białko wiążące uszkodzenia DNA 1) poprzez swoją spiralną domenę N-końcową w kształcie łuku i wiąże małe białko RING finger ROC1 (regulator kullin 1) poprzez swoją globularną domenę C-końcową. Pomimo 83% identyczności sekwencji i pozornej redundancji funkcjonalnej między CUL4A i CUL4B, w badaniach nad onkogenezą znacznie większy nacisk kładzie się na CUL4A.
~88 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: W pobliżu C-końca
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiej Cullin-4A/CUL4A w pobliżu C-końca.
Application
To przeciwciało anty-Cullin-4A/CUL4A, klon 2A2.1 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting do wykrywania Cullin-4A/CUL4A.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Biochem/physiol Actions
Oczekuje się, że klon 2A2.1 będzie reagował z obiema splicowanymi izoformami ludzkiej kulliny-4A
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human melanoma SK-MEL-28 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Cullin-4A/CUL4A in 10 µg of human melanoma SK-MEL-28 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB5701586SAB6012516PLA0136
description
clone 2A2.1, from mouse
description
-
description
clone 23GB790, recombinant rabbit monoclonal, expressed in HEK293 cells
description
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
2A2.1, monoclonal
clone
monoclonal
clone
23GB790, recombinant monoclonal
clone
polyclonal
Gene Information
human ... CUL4A(8451)
Gene Information
human ... CUL4A(8451)
Gene Information
human ... CUL4A(8451)
Gene Information
rabbit ... Cul4a(8451)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
-
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit (Monoclonal)
biological source
rabbit
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)