Przejdź do
MABE232
Przeciwciało anty-IGF2BP2, klon 5E10-3E1
clone 5E10-3E1, from mouse
Synonim(y):
Insulin-like growth factor 2 mRNA-binding protein 2, IGF2 mRNA-binding protein 2, IMP-2, Hepatocellular carcinoma autoantigen p62, IGF-II mRNA-binding protein 2, VICKZ family member 2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
5E10-3E1, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
5E10-3E1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IGF2BP2(10644)
General description
Białko wiążące mRNA insulinopodobnego czynnika wzrostu 2 (IGF2BP2) jest członkiem rodziny białek wiążących mRNA IGF-II, które potranskrypcyjnie regulują IGF2 podczas etapów rozwojowych. Członkowie rodziny białek wiążących mRNA IGF2 (IGF2BP1, 2 i 3) wiążą region UTR transkryptów IGF2 i są zaangażowani w transport docelowych RNA w celu umożliwienia syntezy białek w określonych miejscach w cytoplazmie. Badania wykazały, że zmiany w genie IGF2BP2 mogą wpływać na metabolizm glukozy u płodu i odgrywać rolę w cukrzycy typu 2. Oprócz odgrywania roli w metabolizmie glukozy i cukrzycy, oś sygnałowa insulinopodobnego czynnika wzrostu (IGF) odgrywa ważną rolę w biologii nowotworów. Badania wykazały, że IGF2 staje się ważnym genem dla raka jajnika.
~66 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasmo o masie ~50 kDa. Alternatywny splicing może skutkować 5 izoformami o masach cząsteczkowych w zakresie 55-66 kDa
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane histydyną odpowiadające ludzkiemu IGF2BP2.
Application
Użyj przeciwciała anty-IGF2BP2, klon 5E10-3E1 (mysie przeciwciało monoklonalne) zwalidowanego w WB do wykrywania IGF2BP2 znanego również jako białko wiążące mRNA 2 insulinopodobnego czynnika wzrostu, białko wiążące mRNA 2 IGF2, IMP-2, autoantygen p62 raka wątrobowokomórkowego.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
RNA Metabolism & Binding Proteins
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HepG2
Evaluated by Western Blot in HepG2 cell lysate.
Western Blot Analysis: A 1:20,000 dilution of this antibody detected IGF2BP2 on 10 µg of HepG2 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB5701598HPA021367ABC504
description
clone 5E10-3E1, from mouse
description
-
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
Gene Information
human ... IGF2BP2(10644)
Gene Information
human ... IGF2BP2(10644)
Gene Information
human ... IGF2BP1(10642)
Gene Information
human ... IGF2(3481)
species reactivity
human
species reactivity
human, rat
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
-
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
clone
5E10-3E1, monoclonal
clone
monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)