Przejdź do
ABC504
Przeciwciało anty-IGF2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Insulin-like growth factor 2, IGF-2, Somatomedin-A, Insulin-like growth factor 2, Insulin-like growth factor 2 Ala-25 Del, Preptin
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
3
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IGF2(3481)
General description
Ludzki insulinopodobny czynnik wzrostu 2 (IGF2) zawiera 67 aminokwasów i ma podobne cechy strukturalne do IGF1, w tym 62% homologii sekwencji. W ludzkim osoczu IGF1 i IGF2 są związane z białkami wiążącymi IGF, które transportują polipeptydy i częściowo regulują ich działanie in vivo. Oprócz receptora insuliny, IGF2 wiąże się z dwiema formami receptorów IGF, z których obie są szeroko rozpowszechnione w różnych tkankach i hodowanych komórkach. IGF2 jest mitogenny dla różnych hodowanych komórek, w tym mysich komórek 3T3,12 normalnych szczurzych komórek nerkowych, ludzkich lub kurzych fibroblastów i ludzkich komórek raka piersi MCF-7.
Zaobserwowano ~24 kDa. To przeciwciało wykrywa wszystkie 3 izoformy IGF2 (20-26 kDa) i może działać wyżej niż oczekiwano z powodu glikozylacji.
Immunogen
Epitop: Dojrzały łańcuch insulinopodobnego czynnika wzrostu 2
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający dojrzałemu łańcuchowi ludzkiego insulinopodobnego czynnika wzrostu 2.
Application
To przeciwciało anty-IGF2 zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting do wykrywania IGF2.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human placenta tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected IGF2 in 10 µg of human placenta tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA007556SAB1408589ZRB3177
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
Gene Information
human ... IGF2(3481)
Gene Information
human ... IGF2(3481)
Gene Information
human ... IGF2(3481)
Gene Information
human ... IGF2(3481)
UniProt accession no.
P01344
UniProt accession no.
P01344
UniProt accession no.
P01344
UniProt accession no.
P01344
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)