Przejdź do
MABE330
Przeciwciało anty-c-ErbB2/c-Neu, klon 3B5
clone 3B5, from mouse
Synonim(y):
Receptor tyrosine-protein kinase erbB-2, Metastatic lymph node gene 19 protein, MLN 19, Proto-oncogene Neu, Proto-oncogene c-ErbB-2, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER2, p185erbB2, CD340
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki05 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2060,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3B5, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
2060,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
3B5, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ERBB2(2064)
General description
Białko ErbB2 (HER2, c-Neu, ErbB2, c-erbB2 lub HER2/neu) należy do rodziny ludzkich receptorów naskórkowego czynnika wzrostu (HER). Jest to receptorowa kinaza tyrozynowa zawierająca wewnątrzkomórkową domenę kinazy i zewnątrzkomórkową domenę ligandu, chociaż nie znaleziono jeszcze endogennego ligandu. ErbB2 dimeryzuje z ErbB1, 3 i 4 i może aktywować różne szlaki, w tym PI3K, PLCγ i MAPK, w zależności od zaangażowanego receptora ErbB. Sprzężenie z ErbB3 aktywuje szlak PI3K, podczas gdy sprzężenie z dowolnym z tych trzech receptorów może indukować szlak MAPK. Sygnalizacja ErbB2 promuje proliferację komórek i hamuje apoptozę. ErbB2 ulega nadekspresji w różnych nowotworach i może odgrywać rolę w rozwoju i przerzutach glejaków oraz raka jajnika, piersi, płuc i żołądka.
Zaobserwowano ~185 kDa. Uniprot opisuje cztery izoformy o masie ~138 kDa (izoforma 1), ~63 kDa (izoforma 2), ~71 kDa (izoforma 3) i ~137 kDa (izoforma 4), które mogą być silnie glikozylowane i fosforylowane. To przeciwciało może wykrywać jedną lub więcej izoform. W niektórych lizatach komórkowych można zaobserwować niescharakteryzowane pasma przy ~27 kDa i ~38 kDa.
Immunogen
Liniowy peptyd odpowiadający ludzkiemu c-ErbB2/c-Neu.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło c-ErbB2/c-Neu w tkance ludzkiego raka piersi.
Przeciwciało anty-c-ErbB2/c-Neu, klon 3B5 to mysie przeciwciało monoklonalne do wykrywania c-ErbB2/c-Neu, znanego również jako MLN 19, protoonkogen Neu, protoonkogen c-ErbB-2 lub CD340, zostało zatwierdzone w WB i IHC.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek SK-BR-3
Evaluated by Western Blot in SK-BR-3 cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected c-ErbB2/c-Neu in 10 µg of SK-BR-3 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-1127
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABE320OP15LOP15
description
clone 3B5, from mouse
description
clone TA-1, from mouse
description
lyophilized, clone 3B5, Calbiochem®
description
liquid, clone 3B5, Calbiochem®
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human, mouse
clone
3B5, monoclonal
clone
TA-1, monoclonal
clone
3B5, monoclonal
clone
3B5, monoclonal
Gene Information
human ... ERBB2(2064)
Gene Information
human ... ERBB2(2064)
Gene Information
human ... ERBB2(2064)
Gene Information
human ... ERBB2(2064)
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
-
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)