Przejdź do
OP15
Anty-C-ErbB2/c-Neu (Ab-3) mysie mAb (3B5)
liquid, clone 3B5, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-HER2, anty-c-Neu, anty-ErbB2, anty-wirus erytroblastozy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
2290,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
3B5, monoclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
—
Citations:
38
2290,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
3B5, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
dilution
(Frozen Sections (2.5 µg/mL)
Immunoblotting (2-3 µg/mL,
Immunofluorescence (2.5 µg/mL)
Immunoprecipitation (1 µg/sample,
Paraffin Sections (2.5 µg/mL, pressure cooker, heat or trypsin pre-treatment required, )
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ERBB2(2064)
General description
Anty-c-ErbB2/c-Neu (Ab-3), mysi monoklonalny, klon 3B5, rozpoznaje białko ~185 kDa c-ErbB2/c-Neu w komórkach HEK293. Jest zatwierdzony do WB, IF, IP i IHC na skrawkach mrożonych i parafinowych.
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne wytwarzane przez immunizację myszy BALB/c określonym immunogenem i fuzję splenocytów z komórkami Sp2/0.Ag14 (patrz odniesienia do aplikacji). Rozpoznaje białko ~185 kDa c-Erb2/c-Neu.
Rozpoznaje białko ~185 kDa c-ErbB2/c-Neu w komórkach HEK293.
Immunogen
Człowiek
syntetyczny peptyd (TAENPEYLGLDVPV) odpowiadający aminokwasom 1242-1255 z C-końcowej domeny ludzkiego c-ErbB2/c-Neu
Application
Mrożone skrawki (2.5 g/ml)
Immunoblotting (2-3 g/ml, patrz odniesienia do aplikacji)
Immunofluorescencja (2,5 g/ml)
Immunoprecypitacja (1 g/próbkę, patrz odniesienia do aplikacji)
Skrawki parafinowe (2,5 g/ml, szybkowar, wymagana obróbka cieplna lub trypsyna, patrz odniesienia do aplikacji)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 0,05 M buforze fosforanu sodu, 0,2% żelatyny.
Analysis Note
Kontrola negatywna
Komórki HepG2 lub normalna skóra
Kontrola pozytywna
Komórki SK-BR-3 lub tkanka raka piersi
Other Notes
Mamcs, J.R., et al. 1994. Ann. Surg.219, 332.
Tetu, B., et al. 1994. Cancer73, 2359.
DiFiore, P.P., et al. 1987. Science237, 178.
Slamon, D.J., et al. 1987. Science235, 177.
Varley, J.M., et al. 1987. Oncogene1, 423.
Bargmann, C.I., et al. 1986. Nature319, 226.
Yamamoto, T., et al. 1986. Nature319, 230.
Blick, M., et al. 1984. Blood64, 1234.
Schwab, M., et al. 1984. Cold Spring Harbor Laboratory 2 , 215.
W przypadku skrawków parafinowych zalecamy obróbkę wstępną za pomocą szybkowaru, ale trypsyna i ciepło również będą działać dobrze. Dodanie 0,05% saponiny podczas barwienia skrawków parafinowych może pomóc zmniejszyć tło. W jednym z badań wybarwiono raki przewodowe in situ o typie wzrostu wielkokomórkowego, typu comedo, podczas gdy żaden z 16 raków przewodowych in situ o typie wzrostu drobnokomórkowego, brodawkowatego lub cribriform nie został wybarwiony przez to przeciwciało. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
OP15LOP16OP39
description
liquid, clone 3B5, Calbiochem®
description
lyophilized, clone 3B5, Calbiochem®
description
liquid, clone 7.16.4, Calbiochem®
description
liquid, clone TA-1, Calbiochem®
species reactivity
human, mouse
species reactivity
mouse, human
species reactivity
rat, human
species reactivity
human
Gene Information
human ... ERBB2(2064)
Gene Information
human ... ERBB2(2064)
Gene Information
human ... ERBB2(2064)
Gene Information
human ... ERBB2(2064)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
clone
3B5, monoclonal
clone
3B5, monoclonal
clone
7.16.4, monoclonal
clone
TA-1, monoclonal
isotype
IgG1
isotype
IgG1
isotype
IgG2a
isotype
IgG1
Still not finding the right product?
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)