Przejdź do
MABE995
Przeciwciało anty-NRF-1, klon R157.1.3H3
clone R157.1.3H3, from mouse
Synonim(y):
Nuclear respiratory factor 1, NRF-1, Alpha palindromic-binding protein, Alpha-pal, NRF-1, Nuclear respiratory factor 1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
R157.1.3H3, monoclonal
Application:
ChIP, WB
Citations:
-
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
R157.1.3H3, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NRF1(4899)
General description
Jądrowy czynnik oddechowy 1 (UniProt Q16656; znany również jako Alpha-pal, Alpha palindromic-binding protein, NRF-1) jest kodowany przez gen NRF1 (znany również jako ALPHA-PAL) (Gene ID 4899) u człowieka. NRF-1 jest czynnikiem transkrypcyjnym reagującym na redoks, który odgrywa antyoksydacyjną, pro-przeżyciową rolę w procesie biogenezy mitochondriów. NRF-1 jest regulowany w górę i aktywowany / fosforylowany przez Akt w odpowiedzi na ekspozycję na utleniacze lub zwiększone komórkowe reaktywne formy tlenu (ROS), co powoduje translokację jądrową NRF-1, gdzie wiąże się z DNA jako homodimer i pośredniczy w transkrypcji mitochondrialnego czynnika transkrypcyjnego A (mtTFA), który jest potrzebny do transkrypcji mitochondrialnego DNA.
Zaobserwowano ~58 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające ludzkiemu NRF-1.
Application
Analiza Western Blotting: 1,0 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło NRF-1 w 10 µg lizatów komórek SH-SY5Y i HeLa.
Analiza immunoprecypitacji chromatyny (ChIP): Reprezentatywna partia wykryła aktywność wiązania NRF-1 z chromatyną DNA przy użyciu preparatów chromatyny K562 (przystąpienie ENCODE Data Coordination Center (DCC): ENCAB000BLM).
Analiza ChIP-seq: Reprezentatywna partia wykryła motywy wiążące DNA NRF-1 za pomocą analizy ChIP-seq przy użyciu preparatów chromatyny K562 (przystąpienie ENCODE Data Coordination Center (DCC): ENCAB000BLM).
To przeciwciało anty-NRF-1, klon R157.1.3H3 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting, immunoprecypitacji chromatyny (ChIP) i ChIP-seq do wykrywania NRF-1.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Nuclear Receptors
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Raji cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected NRF-1 in 10 µg of Raji cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABC182SAB2101653HPA029329
description
clone R157.1.3H3, from mouse
description
clone 10B11.1, from mouse
description
affinity isolated antibody
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Gene Information
human ... NRF1(4899)
Gene Information
human ... NRF1(4899)
Gene Information
human ... NRF1(4899)
Gene Information
human ... NRF1(4899)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
R157.1.3H3, monoclonal
clone
10B11.1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity
mouse
species reactivity
rat, mouse, bovine, human, horse, rabbit, guinea pig, dog
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)