Przejdź do
MABF167A
Przeciwciało anty-CD8 (ludzkie), FITC, klon SK1
clone SK1, from mouse, FITC conjugate
Synonim(y):
T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain, T-lymphocyte differentiation antigen T8/Leu-2, CD antigen CD8a, CD8
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 tests
Przewidywany termin wysyłki20 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1020,00 zł
500 tests
Przewidywany termin wysyłki05 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
8900,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.44
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
SK1, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
1020,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
SK1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1, kappa
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD8A(925)
General description
Przeciwciało SK1 jest specyficzne dla łańcucha alfa 32-34 kDa ludzkiego CD8, znanego jako CD8a lub CD8 alfa. CD8a może tworzyć homodimer (CD8 alfa-alfa), ale częściej ulega ekspresji jako heterodimer z drugim łańcuchem znanym jako CD8b lub CD8 beta. CD8 działa jako współreceptor do rozpoznawania antygenu i późniejszej aktywacji komórek T, która jest inicjowana po związaniu receptora komórek T (TCR) z cząsteczkami MHC klasy I zawierającymi antygen. Cytoplazmatyczne domeny CD8 zapewniają miejsca wiązania dla kinazy tyrozynowej lck, ułatwiając wewnątrzkomórkowe zdarzenia sygnalizacyjne, które prowadzą do aktywacji komórek T, rozwoju i cytotoksycznych funkcji efektorowych. Cytotoksyczne limfocyty T CD8+ (CTL) odgrywają ważną rolę w indukowaniu śmierci komórek nowotworowych, a także komórek zakażonych wirusami, bakteriami lub pasożytami. Przeciwciało SK1 jest szeroko stosowane jako marker fenotypowy dla CD8 na cytotoksycznych limfocytach T, tymocytach, a także na niektórych typach komórek, które nie wyrażają również TCR, w tym niektórych komórkach NK i limfoidalnych komórkach dendrytycznych. Reaguje krzyżowo z CD8 u kilku gatunków innych niż człowiek, w tym pawianów, szympansów, kynomolgusów i rezusów. W przypadku użycia razem z alternatywnym klonem anty-ludzkim CD8a, RPA-T8, przeciwciało SK1 nie zablokuje wiązania RPA-T8 z CD8a.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
Anti-CD8 (human), FITC, clone SK1 Antibody to przeciwciało przeciwko CD8 (human), FITC, clone SK1 do stosowania w cytometrii przepływowej.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Physical form
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne zawierające 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,09% NaN3, 0,1% żelatyny, pH 7,2.
Purified by size-exclusion chromatography
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected CD8 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF167BMABF173CMABF153E
description
clone SK1, from mouse, FITC conjugate
description
clone RPA-T8, from mouse, FITC conjugate
description
clone SK7, from mouse, PE
description
clone 53-6.7, from rat, purified by affinity chromatography
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
Gene Information
human ... CD8A(925)
Gene Information
human ... CD8A(925)
Gene Information
human ... CD3E(916)
Gene Information
mouse ... Cd8A(12525)
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
PE
conjugate
biotin conjugate
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rat
clone
SK1, monoclonal
clone
RPA-T8, monoclonal
clone
SK7, monoclonal
clone
53-6.7, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)