Przejdź do
MABF153E
Przeciwciało anty-CD8a (mysz), klon 53-6.7, koniugat biotyny
clone 53-6.7, from rat, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain, T-cell surface glycoprotein Lyt-2, CD8a, CD8a
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki07 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
689,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.45
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
biotin conjugate
Clone:
53-6.7, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
689,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 grudnia 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
biotin conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
53-6.7, monoclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
flow cytometry: suitable
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Cd8A(12525)
General description
Przeciwciało 53-6.7 reaguje z podjednostką alfa 32-34 kDa mysiego CD8, znaną jako CD8a lub CD8 alfa. CD8a może tworzyć homodimer (CD8 alfa-alfa), ale częściej ulega ekspresji jako heterodimer z drugim łańcuchem znanym jako CD8b lub CD8 beta. CD8 działa jako współreceptor w rozpoznawaniu antygenu i późniejszej aktywacji komórek T, która jest inicjowana po związaniu receptora komórek T (TCR) z cząsteczkami MHC klasy I zawierającymi antygen. Cytoplazmatyczne domeny CD8 zapewniają miejsca wiązania dla kinazy tyrozynowej lck, ułatwiając wewnątrzkomórkowe zdarzenia sygnalizacyjne, które prowadzą do aktywacji komórek T, rozwoju i cytotoksycznych funkcji efektorowych. Cytotoksyczne limfocyty T CD8+ (CTL) odgrywają ważną rolę w indukowaniu śmierci komórek nowotworowych, a także komórek zakażonych wirusami, bakteriami lub pasożytami. Przeciwciało 53-6.7 jest szeroko stosowane jako marker fenotypowy dla ekspresji mysiej CD8a na cytotoksycznych limfocytach T, tymocytach, a także na niektórych typach komórek, które nie wyrażają również TCR, w tym na niektórych komórkach NK i limfoidalnych komórkach dendrytycznych.
Application
Anti-CD8a (Mouse), klon 53-6.7, koniugat biotyny Przeciwciało wykrywa poziom CD8a i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej.
Analysis Note
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected CD8a in one million C57Bl/6 splenocytes.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF154BMABF154AMABF153C
description
clone 53-6.7, from rat, purified by affinity chromatography
description
clone 53-6.7, from rat, PE
description
clone 53-6.7, from rat, FITC conjugate
description
clone 53-6.7, from rat, Allophycocyanin conjugate
conjugate
biotin conjugate
conjugate
PE
conjugate
FITC conjugate
conjugate
Allophycocyanin conjugate
Gene Information
mouse ... Cd8A(12525)
Gene Information
mouse ... Cd8A(12525)
Gene Information
mouse ... Cd8A(12525)
Gene Information
mouse ... Cd8A(12525)
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
clone
53-6.7, monoclonal
clone
53-6.7, monoclonal
clone
53-6.7, monoclonal
clone
53-6.7, monoclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)