Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5690,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5690,00 zł
Nazwa produktu
Histone H2B-GFP expressing HeLa Cell Line, The Histone H2B-GFP expressing HeLa cell line is a useful cell model for imaging and analysis of chromosome dynamics.
biological source
human
Quality Segment
technique(s)
cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
-140 to -196°C
General description
Application
Apoptosis & Cancer
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Chromatin Biology
Histones
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
• Cells are tested by PCR and are negative for HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, B, C and HIV-1 & 2 viruses.
• Cells are negative for mycoplasma contamination.
• Each lot of cells are genotyped by STR analysis to verify the unique identity of the cell line.
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description The Histone H2B-GFP expressing HeLa cell line is a useful cell model for imaging and analysis of chromosome dynamics. | description affinity isolated antibody | description affinity isolated antibody | description affinity isolated antibody |
| biological source human | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable, cell based assay: suitable | technique(s) ELISA: 1:5000, immunofluorescence: 1:100-1:500, western blot: 1:500-1:1000, immunohistochemistry: 1:50-1:100 | technique(s) ELISA: 1:40000, western blot: 1:500-1:1000 | technique(s) western blot: 1:500-1:3000 (Cell Lysate), immunohistochemistry: 1:50-1:100, immunohistochemistry: 1:100-1:500 |
| storage temp. -140 to -196°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in ambient | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Ostrzeżenia
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10035-04-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?