Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
vapor density
3.9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
97.5 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9%
form
liquid
concentration
≥99.9%
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.05% Water
evapn. residue
≤0.005%
color
APHA: ≤20
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (10 g/L in H2O)
bp
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
solubility
soluble 10 g/mL
density
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, fluoride (F-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.001%
cation traces
Fe: ≤0.0001%
UV absorption
λ: 230 nm Amax: ≤0.15, λ: 254 nm Amax: ≤0.01
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI key
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Application
TX1276-4 is packaged in poly coated glass bottles
Analysis Note
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trifluoroacetic acid
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
supp_hazards
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?