Merck
PG9H9BB386A4
PrecisePEG
Tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranosyl-Ph-CH2-(4-nitrophenyl)carbonate-Fmoc
Synonim(y):
3-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)(hydroxy)methylene)amino)-N-(5-((((4-nitrophenoxy)carbonyl)oxy)methyl)-2-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-triacetoxy-6-(acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)phenyl)propanimidic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C46H45O18N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
927.87
MDL number:
Produkt PG9H9BB386A4 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C46H45N3O18/c1-25(50)59-24-39-41(62-26(2)51)42(63-27(3)52)43(64-28(4)53)44(67-39)66-38-18-13-29(22-61-46(56)65-31-16-14-30(15-17-31)49(57)58)21-37(38)48-40(54)19-20-47-45(55)60-23-36-34-11-7-5-9-32(34)33-10-6-8-12-35(33)36/h5-18,21,36,39,41-44H,19-20,22-24H2,1-4H3,(H,47,55)(H,48,54)/t39-,41+,42+,43-,44-/m1/s1
Inchi Key
DZCXEBDVVPILCF-IHUWPIPOSA-N
Shipping Temperature
ambient
Purity
96%
Storage temp.
-20
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
pcodes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)