Merck
PG9H9BB387B3
PrecisePEG
FAP-IN-2
Synonim(y):
(S)-N-(2-(2-cyano-4,4-difluoropyrrolidin-1-yl)-2-oxoethyl)-6-(3-(piperazin-1-yl)propoxy)quinoline-4-carbimidic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Produkt PG9H9BB387B3 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C24H28F2N6O3/c25-24(26)13-17(14-27)32(16-24)22(33)15-30-23(34)19-4-5-29-21-3-2-18(12-20(19)21)35-11-1-8-31-9-6-28-7-10-31/h2-5,12,17,28H,1,6-11,13,15-16H2,(H,30,34)/t17-/m0/s1
Inchi Key
ZXFWGSFSRPLSRU-KRWDZBQOSA-N
Shipping Temperature
ambient
Purity
96%
Storage temp.
-20
Country of Origin
CN
Physical Form
Red
Still not finding the right product?
Explore all of our products under FAP-IN-2
hstatements
pcodes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)