Merck
PG9H9BC7AFC0
PrecisePEG
Fmoc-Cit-PAB-OH
Synonim(y):
(9H-fluoren-9-yl)methyl (S)-(1-((4-(hydroxymethyl)phenyl)amino)-1-oxo-5-ureidopentan-2-yl)carbamate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C28H30O5N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
502.57
MDL number:
Produkt PG9H9BC7AFC0 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C28H30N4O5/c29-27(35)30-15-5-10-25(26(34)31-19-13-11-18(16-33)12-14-19)32-28(36)37-17-24-22-8-3-1-6-20(22)21-7-2-4-9-23(21)24/h1-4,6-9,11-14,24-25,33H,5,10,15-17H2,(H,31,34)(H,32,36)(H3,29,30,35)/t25-/m0/s1
Inchi Key
KBTCNJJDJZRXCX-VWLOTQADSA-N
Shipping Temperature
ambient
Purity
96%
Storage temp.
-20
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Cit-PAB-OH
hstatements
pcodes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)