Merck
PG9H9BC7AFD1
PrecisePEG
2,3,5,6-tetrafluorophenyl 4-(5-(methylsulfonyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzoate
Synonim(y):
2,3,5,6-tetrafluorophenyl 4-(5-(methylsulfonyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzoate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Produkt PG9H9BC7AFD1 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C16H8F4N2O5S/c1-28(24,25)16-22-21-14(27-16)7-2-4-8(5-3-7)15(23)26-13-11(19)9(17)6-10(18)12(13)20/h2-6H,1H3
Inchi Key
DJXLFPKIMWAXQX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
ambient
Purity
96%
Storage temp.
-20
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
pcodes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)