Merck
PG9H9BC7B255
PrecisePEG
DOTA-tris(t-Bu)-Amido-PEG5-Azide
Synonim(y):
tri-tert-butyl 2,2',2''-(10-(20-azido-2-oxo-6,9,12,15,18-pentaoxa-3-azaicosyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triyl)triacetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Produkt PG9H9BC7B255 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C40H76N8O12/c1-38(2,3)58-35(50)31-46-14-12-45(30-34(49)42-10-20-53-22-24-55-26-28-57-29-27-56-25-23-54-21-11-43-44-41)13-15-47(32-36(51)59-39(4,5)6)17-19-48(18-16-46)33-37(52)60-40(7,8)9/h10-33H2,1-9H3,(H,42,49)
Inchi Key
ZAFZQMAHXFLVMX-UHFFFAOYSA-N
Storage temp.
-20
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
ambient
Physical Form
Oil
MSDS
https://precisepeg.com/cdn/shop/files/AG-2842_SDS.pdf
hstatements
pcodes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)