Merck
01708
Akrylamid:N,N′-metylenobisakrylamid 29:1
suitable for electrophoresis, mixture of acrylamide and BIS 29:1, 40% in H2O
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116105
eCl@ss:
32120505
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
concentration
40% in H2O
technique(s)
electrophoresis: suitable
impurities
≤0.01% free acrylic acid
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤10 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Na: ≤10 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
suitability
in accordance for electrophoresis test
storage temp.
2-8°C
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Narządy docelowe
Peripheral nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
79-06-1
CAS No.
79-06-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)