Przejdź do
02577
1,2-Dichloropropane
analytical standard
Synonim(y):
Propylene dichloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
117,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CHClCH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.99
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-152-2
Beilstein/REAXYS Number:
1718880
MDL number:
117,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.89 (vs air)
vapor pressure
40 mmHg ( 19.4 °C)
assay
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
1035 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
14.5 %
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.439
bp
95-96 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
density
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CC(Cl)CCl
InChI
1S/C3H6Cl2/c1-3(5)2-4/h3H,2H2,1H3
InChI key
KNKRKFALVUDBJE-UHFFFAOYSA-N
General description
1,2-Dichloropropane (1,2-D), is a colorless watery liquid with a sweet odor. It sinks in water and produces irritating vapor. It is a short-chain chlorinated aliphatic compound, commonly used as fumigant and as insecticide. It is a widespread groundwater contaminant. Anaerobic bacteria have the capacity to reductively dechlorinate it to propene.
Application
1,2-Dichloropropane may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in wastewater, marine water, drinking water and air samples by gas chromatography (GC) technique.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
82270PHR3494D72204
description
analytical standard
description
99%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
99%
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
grade
analytical standard
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
assay
≥99.5% (GC)
assay
99%
assay
-
assay
99%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Dichloropropane
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
59.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
15.0 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
78-87-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)