Merck
03366
Phosphate atomic spectroscopy standard concentrate 1.00 g PO43-
1.00 g/L, for 1L standard solution, analytical standard
Synonim(y):
Phosphoric acid solution
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H3PO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.00
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
1921286
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
ampule of
concentration
1.00 g/L
solubility
H2O: soluble
format
single component solution
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Preparation Note
prepared with H3PO4 and H2O
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)