Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
36.46
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
vapor pressure
190 mmHg ( 25 °C)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
ampule of
concentration
10.00 g/L
bp
100 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble
format
single component solution
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Preparation Note
prepared with HCl and H2O
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?