Merck
0710-0528
SERASEQ CTDNA COMP MUT MIX AF 5%
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32039090
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
description
Seraseq® Reference Material
manufacturer/tradename
LGC
technique(s)
DNA sequencing: suitable (NGS), PCR: suitable (dPCR)
application(s)
clinical testing
genomic analysis (NGS/PCR)
storage temp.
-10 to -25°C
General description
A precisely quantitated ctDNA reference material for liquid biopsy NGS assay validation, available in purified ctDNA or plasma-like matrix format, at an allele frequency of 5%.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany przez producenta. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane przez producenta. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy technicznej należy odwiedzić stronę internetową producenta pod adresem https://www.seracare.com/Controls-Reference-Materials/.
Other Notes
Mogą obowiązywać ograniczenia sprzedaży.
Legal Information
Seraseq is a registered trademark of LGC Clinical Diagnostics, Inc.
Disclaimer
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być stosowane w procedurach diagnostycznych.
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Narządy docelowe
Respiratory Tract
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)