Przejdź do
07296
Tris(2-chloroethyl) phosphate
analytical standard
Synonim(y):
Phosphoric acid tris(2-chloroethyl) ester
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(ClCH2CH2O)3P(O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.49
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-118-5
MDL number:
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor pressure
<10 mmHg ( 25 °C)
assay
≥95.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.472 (lit.)
bp
192 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.39 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
ClCCOP(=O)(OCCCl)OCCCl
InChI
1S/C6H12Cl3O4P/c7-1-4-11-14(10,12-5-2-8)13-6-3-9/h1-6H2
InChI key
HQUQLFOMPYWACS-UHFFFAOYSA-N
General description
Tris(2-chloroethyl) phosphate is an organophosphate triester, which is commonly used as a flame retardant and plasticizer in a variety of commercial products such as textiles, foams, polymers, paints, hydraulic fluids, etc.
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Application
Tris(2-butoxyethyl) phosphate may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in herring gull eggs and house dust using liquid chromatography technique.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tris(2-chloroethyl) phosphate
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Temperatura zapłonu (°F)
449.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
232 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
115-96-8
CAS No.
115-96-8
CAS No.
115-96-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)