Przejdź do zawartości
08490
2-Amino-5-methylhexane
≥99.0% (GC)
Synonim(y):
1,4-Dimethylpentylamine, 5-Methyl-2-hexylamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CH2CH(CH3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.22
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
248-941-8
Beilstein/REAXYS Number:
1731716
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
refractive index
n20/D 1.416
bp
128-129 °C (lit.)
density
0.760 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
N[C@H](C)CCC(C)C
InChI
1S/C7H17N/c1-6(2)4-5-7(3)8/h6-7H,4-5,8H2,1-3H3
InChI key
IZCBXLKODYZSDJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
82.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
28 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)