Merck
11546
3′-Azido-3′-deoxythymidine
≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
AZT, Azidothymidine, ZDV, Zidovudine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13N5O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
3595791
MDL number:
eCl@ss:
32150319
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder with small lumps
impurities
≤0.5% water
mp
113-115 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to slightly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H13N5O4/c1-5-3-15(10(18)12-9(5)17)8-2-6(13-14-11)7(4-16)19-8/h3,6-8,16H,2,4H2,1H3,(H,12,17,18)/t6-,7+,8+/m0/s1
InChI key
HBOMLICNUCNMMY-XLPZGREQSA-N
Biochem/physiol Actions
Reverse transcriptase inhibitor active against HIV-1 virus.
Other Notes
A potent, selective inhibitor of human immunodeficiency virus replication in MT-4 and ATH8 cells
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Muta. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)