Przejdź do zawartości
Merck

15940

Pyruvic acid

purum, ≥98.0% (T)

Synonim(y):

α-Ketopropionic acid, 2-Oxopropionic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
CH3COCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.06
EC Number:
204-824-3
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
506211
MDL number:
eCl@ss:
39021320
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


grade

purum

assay

≥98.0% (T)

refractive index

n20/D 1.428 (lit.), n20/D 1.429

bp

165 °C (lit.)

mp

11-12 °C (lit.)

density

1.268 g/mL at 20 °C, 1.267 g/mL at 25 °C (lit.)

storage temp.

2-8°C

SMILES string

CC(=O)C(O)=O

InChI

1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)

InChI key

LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N

General description

Pyruvic acid is an α-keto-carboxylic acid. It is an metabolic intermediate and is a building unit for many biological compounds. Determination of pyruvic acid in blood and urine samples has been repoted.
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under Pyruvic acid


Piktogramy

Corrosion

Słowo ostrzegawcze

Danger

Kody zagrożeń

Hazard Classifications

Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C

Klasa składowania

8A - Combustible corrosive hazardous materials

WGK

WGK 1

Temperatura zapłonu (°F)

183.2 °F - closed cup

Temperatura zapłonu (°C)

84 °C - closed cup

PPE (środki ochrony indywidualnej)

Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów