Merck
19620
sec-Butylbenzene
analytical standard
Synonim(y):
2-Phenylbutane
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH(CH3)CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.22
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-227-0
Beilstein/REAXYS Number:
1903902
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor pressure
4 mmHg ( 37.7 °C)
assay
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
784 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.489
bp
173-174 °C (lit.)
mp
−75.5 °C (lit.)
density
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
CCC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H14/c1-3-9(2)10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,3H2,1-2H3
InChI key
ZJMWRROPUADPEA-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
125.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
52.0 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)