Merck
19660
4-tert-Butylbenzoyl chloride
purum, ≥98.0% (T)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3CC6H4COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.67
EC Number:
216-973-1
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
775793
MDL number:
eCl@ss:
32150319
Assay:
≥98.0% (T)
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
refractive index
n20/D 1.536
bp
135 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acyl chloride
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C11H13ClO/c1-11(2,3)9-6-4-8(5-7-9)10(12)13/h4-7H,1-3H3
InChI key
WNLMYNASWOULQY-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-tert-Butylbenzoyl chloride
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)