Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.15
EC Number:
216-653-1
UNSPSC Code:
12190000
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1730942
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor density
3.1 (vs air)
grade
puriss.
assay
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
705 °F
quality
dried over molecular sieve (H2O ≤0.01%)
expl. lim.
15.1 %
impurities
≤0.01% water
refractive index
n20/D 1.369
bp
55-56 °C (lit.)
density
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChI key
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under tert-Butyl methyl ether
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-18.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-28 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?