Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18Cl2N2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.65
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(C(Cl)=C1)=C(Cl)C=C1C(O)CNC(C)(C)CO.Cl
InChI
1S/C12H18Cl2N2O2.ClH/c1-12(2,6-17)16-5-10(18)7-3-8(13)11(15)9(14)4-7;/h3-4,10,16-18H,5-6,15H2,1-2H3;1H
InChI key
INXMPUPHELAAAW-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?