Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 249,00 zł |
Informacje o tej pozycji
249,00 zł
Quality Segment
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, NMR: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
61-65 °C
suitability
passes test for identity (NMR)
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
Clc1cccc(n1)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C6H3Cl4N/c7-5-3-1-2-4(11-5)6(8,9)10/h1-3H
InChI key
DCUJJWWUNKIJPH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description PESTANAL®, analytical standard | description ≥98% | description silane modified, avg. no. of layers, 1 ‑ 5 | description puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (NT) |
| format neat | format - | format - | format - |
| technique(s) NMR: suitable, HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade puriss. p.a., ACS reagent |
| product line PESTANAL® | product line - | product line - | product line - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| application(s) agriculture | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?