Merck
35836
4-Nitrophenol
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
p-Nitrophenol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
O2NC6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.11
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39032018
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
202-811-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1281877
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor pressure
0.6 mmHg ( 120 °C)
product line
PESTANAL®
assay
100% (HPLC)
autoignition temp.
541 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
279 °C (lit.)
mp
110-115 °C (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
O=N(C1=CC=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
InChI key
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Nitrophenol
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Kidney,Liver
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
336.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
169.0 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
100-02-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)