Przejdź do zawartości
36921
1-Bromo-2-propanol
analytical standard
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.99
EC Number:
243-225-1
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1071195
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
description
technical mixture
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.480 (lit.)
bp
145-148 °C (lit.)
density
1.53 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
CC(O)CBr
InChI
1S/C3H7BrO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2H2,1H3
InChI key
WEGOLYBUWCMMMY-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)