Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrCHCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.83
EC Number:
200-856-7
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1697005
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
quality
amylene stabilized
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n
bp
87 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
ClC(Cl)Br
InChI
1S/CHBrCl2/c2-1(3)4/h1H
InChI key
FMWLUWPQPKEARP-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromodichloromethane
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?