Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 197,00 zł |
Informacje o tej pozycji
197,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COP(=S)(OC)SCC(=O)N(C(C)C)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C13H19ClNO3PS2/c1-10(2)15(12-7-5-11(14)6-8-12)13(16)9-21-19(20,17-3)18-4/h5-8,10H,9H2,1-4H3
InChI key
NXQDBZGWYSEGFL-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description PESTANAL®, analytical standard | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| format neat | format neat |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - |
| grade analytical standard | grade certified reference material, TraceCERT® |
| product line PESTANAL® | product line TraceCERT® |
| application(s) agriculture | application(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anilofos
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 100 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?