Quality Segment
assay
≥98.0%
quality
for esterification of fatty acids
refractive index
n
bp
93 °C/12 mmHg (lit.)
density
0.853 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine, ether
SMILES string
CCCCOC(OCCCC)N(C)C
InChI
1S/C11H25NO2/c1-5-7-9-13-11(12(3)4)14-10-8-6-2/h11H,5-10H2,1-4H3
InChI key
GSFFXKGTGPMVLM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
127.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
53 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
18503-90-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?