Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OCO(CH2)8COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.30
EC Number:
203-431-4
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1785523
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
bp
158 °C/10 mmHg (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
density
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
SMILES string
COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C12H22O4/c1-15-11(13)9-7-5-3-4-6-8-10-12(14)16-2/h3-10H2,1-2H3
InChI key
ALOUNLDAKADEEB-UHFFFAOYSA-N
General description
Dimethyl sebacate is a dicarboxylic acid ester, which is generally prepared by the esterification of sebacic acid. It can be used as a precursor for the preparation of many other sebacates, in polymer syntheses, and finds major application as a plasticizer.
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
314.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
157 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?