Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.31
EC Number:
207-539-2
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
204533
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.5% water
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
format
neat
SMILES string
O=C1C(C(C)C)=C(C)N(C)N1C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C14H18N2O/c1-10(2)13-11(3)15(4)16(14(13)17)12-8-6-5-7-9-12/h5-10H,1-4H3
InChI key
PXWLVJLKJGVOKE-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?