Przejdź do
43989
Cefapirin sodium
analytical standard
Synonim(y):
3-[(Acetyloxy)methyl]-8-oxo-7-{(4-pyridinylthio)acetyl]amino}-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid monosodium salt, Cephapirin sodium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
907,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H16N3NaO6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
445.45
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
246-194-2
MDL number:
eCl@ss:
25140904
907,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
assay
≥98.0% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)CSc3ccncc3)C2=O)C([O-])=O
InChI
1S/C17H17N3O6S2.Na/c1-9(21)26-6-10-7-28-16-13(15(23)20(16)14(10)17(24)25)19-12(22)8-27-11-2-4-18-5-3-11;/h2-5,13,16H,6-8H2,1H3,(H,19,22)(H,24,25);/q;+1/p-1/t13-,16-;/m1./s1
InChI key
VGEOUKPOQQEQSX-OALZAMAHSA-M
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1102500Y0000240
Cefapiryna United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1102500
Cefapiryna
description
analytical standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cefapirin sodium
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)