Merck
44524
N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
LiChropur™, ≥98.0% (GC)
Synonim(y):
1,1-Diethoxy-N,N-dimethylmethylamine, 1,1-Diethoxytrimethylamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NCH(OC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.22
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-707-9
Beilstein/REAXYS Number:
741889
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
derivatization grade ((GC derivatization))
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
quality
LiChropur™
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
refractive index
n20/D 1.400
bp
130-133 °C (lit.)
density
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(OCC)N(C)C
InChI
1S/C7H17NO2/c1-5-9-7(8(3)4)10-6-2/h7H,5-6H2,1-4H3
InChI key
BWKAYBPLDRWMCJ-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Discover LiChropur™ reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
82.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
28 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)